Drukuj
Słoiki hermetyczne z szerokim otworem
Dostawca: LAMAPLAST
2452-1 2450-1 2462-1 2458-1 2454-1
LAMA2452-1EA 3850 PLN
LAMA2452-1 LAMA2450-1 LAMA2462-1 LAMA2458-1 LAMA2454-1
Słoiki hermetyczne z szerokim otworem
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
PP, white.
  • Self-sealing screw cap
  • Cap must be ordered seperately
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
Wide universal containers for creams, semi solid substances, powders and granulates.