Drukuj
Rękawice chemoodporne, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Dostawca: UVEX
6056008 6055711 6056009 6056010 6056011 6055710 6055709 6055708 6056007
UVEX6056008EA 918 PLN
UVEX6056008 112-4568 UVEX6056009 UVEX6056010 UVEX6056011 112-4567 112-4566 112-4565 UVEX6056007
Rękawice chemoodporne, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Rękawice
Lekkie rękawiczki ochronne ze specjalną powłoką NBR(kauczuk butadienowo-nitrylowy) i innowacyjną technologią Grip Xtra łączy w sobie odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów z wyjątkowym komfortem i elastycznością. Wyściółka bawełniana zapewnia komfort noszenia i reguluje temperaturę wewnątrz rękawicy.
  • Wyjątkowa chwytność w warunkach suchych i mokrych
  • Wielowarstwowa budowa zapewniająca doskonały czas odporności
  • Ergonomiczne dopasowanie i wysoka elastyczność
  • Odporność na wiele rodzajów substancji chemicznych
  • Wyściółka bawełniana zapewniająca doskonałą absorpcję pary wodne
Idealne do stosowania w sektorze motoryzacyjnym, w przemyśle chemicznym oraz w laboratoriach.
Thickness: 0,40 mm
Colour: Blue/black
EN 374 (JKL), EN 388 (3121), Cat. III
Certyfikaty: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1:2016 (JKNOPT); Kat. III
OEKO-Tex® Standard 100