Drukuj
Detektory płomieniowo-fotometryczne
Dostawca: Agilent
19256-60700 19256-80010 19256-80030 5061-5886 5061-5890 0905-1610 19256-60800
HEWL19256-60700EA 1230 PLN
HEWL19256-60700 HEWL19256-80010 HEWL19256-80030 HEWL5061-5886 HEWL5061-5890 HEWL0905-1610 HEWL19256-60800
Detektory płomieniowo-fotometryczne
Detektory do chromatografii
FPD is designed with minimum detectable levels of 3,6 pg/s for sulfur and 60 fg/s for phosphorus.
Informacje do zamówienia: Upgrade kits are available and can be ordered separately.