Drukuj
Rękawiczki do badań, lateksowe, Gentle Skin® Sensitive
Dostawca: MEDITRADE
1221T-M 1221T-XL 1221T-L
ROES1221T-MEA 0 PLN
ROES1221T-M ROES1221T-XL ROES1221T-L
Rękawiczki do badań, lateksowe, Gentle Skin® Sensitive
Rękawice
Te oburęczne rękawice są przeznaczone do stosowania w obszarach o wysokim ryzyku zanieczyszczenia. Idealny dla osób pracujących w szpitalach, zakładach opieki i laboratoriach.
  • Niesterylne, bezpudrowe wykończenie z mikroteksturą
  • Wysoka elastyczność, giętkość i dotyk
  • Efekt ProSlide dla łatwego i szybkiego zakładania
  • Zawinięte mankiety
  • Niska zawartość białek i przyspieszaczy
Colour: White
EN 455; AQL 1,5
Certyfikaty: EN 455; AQL 1,5