Drukuj
Filtry strzykawkowe, Econofilters
Dostawca: Agilent
5190-5268 5190-5264 5190-5265 5190-5266 5190-5267 5190-5271 5190-5310 5190-5280
HEWL5190-5268EA 5260 PLN
HEWL5190-5268 HEWL5190-5264 HEWL5190-5265 HEWL5190-5266 HEWL5190-5267 HEWL5190-5271 HEWL5190-5310 HEWL5190-5280
Filtry strzykawkowe, Econofilters
Filtry Filtry strzykawkowe
These syringe filters have a PP housing.
  • Fast and efficient filtration
  • Low level of extractables
  • High flow rate
  • Maximum sample loading capacity