Drukuj
Niskociśnieniowe wkłady filtracyjne in-line
Dostawca: VICI JOUR RESEARCH
JR-CFE-S75-5 JR-CFE-S2-5 JR-CFE-S10-5
JOURJR-CFE-S75-5EA 0 PLN
JOURJR-CFE-S75-5 JOURJR-CFE-S2-5 JOURJR-CFE-S10-5
Niskociśnieniowe wkłady filtracyjne in-line
Filtry Wkłady filtracyjne
Filters are constructed of PTFE and CTFE, with a type 316 stainless low pressure drop screen. The inner design of the cartridge ensures the equal distribution of the solvent to the screen.
  • Compact design and easy to replace
  • Fit all 1/4 - 28 fitting details
  • Three porosity options