Drukuj
Końcówki do mikropipet, OMIX
Dostawca: VARIAN
A57003100K A5700310K A57009100K A57003MB A57003MBK A5700910 A57009100 A5700910K A5700410 A57004100 A5700310 A57003100
VARIA57003100KEA 12280 PLN
VARIA57003100K VARIA5700310K VARIA57009100K VARIA57003MB VARIA57003MBK VARIA5700910 VARIA57009100 VARIA5700910K VARIA5700410 VARIA57004100 VARIA5700310 VARIA57003100
Końcówki do mikropipet, OMIX
Końcówki do pipet
Końcówki pipet Bond Elut OMIX niezawodnie oczyszczają i wzbogacają poziomy peptydów i białek w femtomole i pikomole przed MALDI-TOF lub LC / MS / MS. Unikalna technologia monolitycznego sorbentu zastosowana w Bond Elut OMIX konsekwentnie przewyższa inne końcówki, zapewniając jednolity przepływ i silne interakcje między analitami a powierzchnią. Końcówki Bond Elut OMIX wiążą więcej peptydów, aby zapewnić lepsze pokrycie sekwencji.
  • Szybki, jednolity przepływ maksymalizuje wydajność i powtarzalność
  • Minimalne straty peptydów prowadzą do wyższych odzysków
  • Dostępne w trzech fazach i rozmiarach, aby zapewnić lepsze pokrycie sekwencji