Drukuj
Termometry ogólnego przeznaczenia
Dostawca: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
1011201 1011203 1011213 1011223 1011233 1011243 1011303 1011353 1011343 1011313 1011253 1011323
SCNL1011201EA 59.6 PLN
SCNL1011201 SCNL1011203 SCNL1011213 SCNL1011223 SCNL1011233 SCNL1011243 SCNL1011303 SCNL1011353 SCNL1011343 SCNL1011313 SCNL1011253 SCNL1011323
Termometry ogólnego przeznaczenia
Termometry Analogue Thermometers
These stem type thermometers with red filing are suitable for general purpose applications.
  • Permanent graduation and lettering
  • With loop
  • Capillary diameter: 6 ±1 mm