tetraboran dilitu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS for X-ray analysis
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
85023.290EA
1830
PLN
85023.290
85023.360
85023.230
tetraboran dilitu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS for X-ray analysis
tetraboran dilitu
Formuła:
Li₂B₄O₇ Temp. topnienia: 918 °C Gęstość: 1,4 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011083 Numer CAS: 12007-60-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-514-3 Klasyfikacja Merck : 14,05524 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.0 % |
Bulk density (g/ml) | Min. 0.25 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insoluble matter | Max. 100 ppm |
Loss on fusion (950°C) | Max. 2.0 % |
Phosphorus compounds (as PO4) | Max. 40 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 30 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
K (Potassium) | Max. 30 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 5 ppm |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Si (Silicium) | Max. 80 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |