Drukuj
eter metylowo-tert-butylowy ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
85027.290EA 393 PLN
85027.290 85027.320 85027.550 85027.460
eter metylowo-tert-butylowy ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
eter metylowo-tert-butylowy
Formuła: (CH₃)₃COCH₃
Temp. Wrzenia: 55,2 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: −28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008812
Numer CAS: 1634-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1
Jednostka: 2398
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 1 ppm
Water Max. 0.05 %