Drukuj
Rękawice chemoodporne, Showa 890
Dostawca: Showa
890E-L 890E-M 890E-S 890E-XL
112-5055EA 2090 PLN
112-5055 112-5056 112-5057 112-5058
Rękawice chemoodporne, Showa 890
Rękawice
Te cienkie, nie wzmacniane rękawice z rolowanymi mankietami są wykonane z Viton®. Chronią one dłonie przed szeroką gamą zagrożeń chemicznych (na przykład PCB i węglowodorów) i dlatego nadają się do stosowania w przemyśle petrochemicznym.
  • Nieprzepuszczalny do pracy w wilgotnym lub tłustym środowisku
  • Mankiet zapobiega przedostawaniu się brudu do rękawicy
  • Nadgarstek dobrze chroniony
  • Anatomiczny kształt dla idealnego dopasowania
Length: 350 mm
Thickness: 0,70 mm
Colour: Black
EN 388 (2101), EN 374 (DFL); Cat. III
Certyfikaty: EN 388:2016 (1020X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III