Drukuj
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, typu Boston
Dostawca: EP SCIENTIFIC
349-1000 S349-0125 149-0125 149-0250 149-0500 149-1000 S149-0125 249-0125 249-0250 249-0500 249-1000
EPSC349-1000EA 663 PLN
EPSC349-1000 EPSCS349-0125 EPSC149-0125 EPSC149-0250 EPSC149-0500 EPSC149-1000 EPSCS149-0125 EPSC249-0125 EPSC249-0250 EPSC249-0500 EPSC249-1000
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, typu Boston
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło sodowo-wapniowe , Klasa III, oranżowe.
Idealne do rozpuszczalników, zbierania próbek wody do różnych analiz organicznych i nieorganicznych Zabarwienie oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło. Butelki te są dostępne jako certyfikowane, przetworzone i nieprzetworzone, cechujące się następującymi:
Butelki certyfikowane: Zaprojektowane by spełniać specyfikacje wydajności EPA do półlotnych związków organicznych, pestycydów, analiz PCB i metali Każda butelka posiada dołączone: indywidualny kod kreskowy z numerem serii, unikalny numer pojemnika do identyfikacji i certyfikat analizy
Butelki przetworzone: Posiada wszystkie cechy certyfikowanych butelek, ale butelki nie posiadają kodu kreskowego, a certyfikat analizy (CofA) nie jest dołączony.
Butelki nieprzetworzone: Butelki są gotowe do Państwa własnego, wewnątrzzakładowego czyszczenia i procesu certyfikacji
Sposób pakowania: Karton chroniony taśmą zabezpieczającą, zabezpieczającą przed niepożądanym otwarciem Opakowanie z płyty wiórowej z przedziałami w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem; przeładowanie wymagane do wysyłki