Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, Sabre - Lite 5, A655
Dostawca: Portwest
A655BLUL A655BLUM A655BLUXL
PRTWA655BLULEA 697 PLN
PRTWA655BLUL PRTWA655BLUM PRTWA655BLUXL
Rękawice odporne na przecięcie, Sabre - Lite 5, A655
Rękawice
Rękawice te łączą maksymalny poziom cięcia 5 z optymalną zręcznością i komfortem podczas pracy z ostrymi nożami. Wykonany z poliestru i włókna szklanego.
  • Oburęczny
  • Można prać w pralce w 60 ° C
  • Długi mankiet chroni część ramienia
  • Nadaje się do przetwarzania żywności
Gauge: 13
Colour: Blue
EN 388 (254X) Food contact approved
Certyfikaty: EN 388:2016 (244XDX)
Dopuszczone do kontaktu z żywnością