Drukuj
Wagi precyzyjne, Adventurer
Dostawca: OHAUS
30100628 30100629 30100627 30100626 30100625 30100624 30100623 30127968 30127967 30127966 30127963 30127962 30127960 30122618 30122617 30122616 30122615 30122614 30127969 30127961 30127971 30206080 30206079 30206082 30206081 30206084 30206083 30127970 30122620 30122619 30122651
611-3797EA 8015 PLN
611-3797 611-3798 611-3796 611-3795 611-3794 611-3793 611-3792 611-3231 611-3230 611-3229 611-3226 611-3225 611-3223 611-3221 611-3220 611-3219 611-3218 611-3217 611-3232 611-3224 611-3723 611-3724 611-3565 611-3725 611-3566 611-3726 611-3567 611-3568 611-3721 611-3569 611-3722
Wagi precyzyjne, Adventurer
Wagi
Gama wag o wielu funkcjach i nieskomplikowanych możliwościach ważenia zapewnia użytkownikowi szybkie i dokładne wyniki w rutynowych czynnościach ważenia i pomiarów. Zastosowania obejmują ważenie, recepturowanie, ważenie dynamiczne, liczenie sztuk, sumowanie, oznaczanie gęstości, ważenie kontrolne i ważenie procentowe. Czasy stabilizacji są zwykle krótsze niż two sekundy.
  • Stabilność, dokładność i szybkie działanie
  • Kolorowy ekran dotykowy o szerokim kącie widzenia (109 mm) zapewnia szybki dostęp do dziewięciu trybów aplikacji
  • Podwójne porty USB (przód i tył) ze śledzeniem GLP/GMP
  • 17 jednostek ważenia
  • Wybór wag tylko z kalibracją zewnętrzną lub z funkcją AutoCal™ jako dodatkową funkcją
  • Dwuczęściowe boczne drzwiczki osłony przeciwwiatrowej zapewniają dobry dostęp i zmniejszają zajmowaną powierzchnię, gdy drzwi są otwarte (tylko modele 0,001 g)
  • Kompatybilna z LIMS
Informacje do zamówienia: Skontaktuj się z lokalnym biurem Avantor w celu otrzymania pełnej listy akcesoriów
Dodatkowe informacje: Dostarczane z adapterem AC
Uwaga: Modele z oznaczeniem E są tylko z kalibracją zewnętrzną