Drukuj
Wagi analityczne, Adventurer
Dostawca: OHAUS
30100620 30100622 30100621 30122610 30122657 30122611 30122612 30122613
611-3744EA 10180 PLN
611-3744 611-3791 611-3745 611-3213 611-3222 611-3214 611-3215 611-3216
Wagi analityczne, Adventurer
Wagi
Wagi z wieloma nieskomplikowanymi funkcjami ważenia zapewniają użytkownikowi szybkie, dokładne wyniki ważenia i pomiarów rutynowych działań. Zastosowania obejmują ważenie, formulację, kontrolę ważenia i ważenie procentowe. Czasy stabilizacji są zazwyczaj mniejsze niż trzy sekundy.
  • Stabilność, dokładność i szybka praca
  • Kolorowy ekran dotykowy z szerokim kątem widzenia (109 mm) zapewnia szybki dostęp do dziewięciu trybów aplikacji
  • Dwa porty USB (przód i tył) zgodne z GLP / GMP
  • Dwuczęściowa osłona przeciwwiatrowa drzwi bocznych zapewniająca dobry dostęp i zmniejsza ilość śladów kiedy drzwi są otwarte
  • Wybór wag tylko z kalibracją zewnątrzną albo z funkcją AutoCal™ jest dodatkową zaletą
Informacje do zamówienia: Skontaktuj się z lokalnym biurem Avantor w celu otrzymania pełnej listy akcesoriów
Dodatkowe informacje: Dostarczane z adapterem AC
Uwaga: Modele z oznaczeniem E są dostępne tylko z kalibracją zewnętrzną