Drukuj
VWR®, termocyklery
Dostawca: VWR Collection
732-2548EA 30500 PLN
732-2548 732-2549 732-2550 732-2551 732-2552 732-2554 732-2555 732-2914 732-2915
VWR®, termocyklery
Cyklery do PCR
The VWR® thermal cycler family combines high quality engineering with a comprehensive range of block formats. The UNO cycler is designed around a powerful, yet easy to use, software interface, and uses the same platform for both 96-well and 384-well formats. The Doppio, with two independent high speed 48-well blocks in one system, offers the optimum solution for maximum flexibility within a minimum footprint. Because of the special design of the heated lid, the height adjusts automatically to the different tube sizes.
  • Wyjątkowa wydajność: Płyta termiczna o imponujących właściwościach termicznych; wydajne elementy Peltiera z technologią Long Life; umożliwiające szybką zmianę temperatury do 5 °C/s
  • Wiarygodne, powtarzalne wyniki: 8, 2×8 lub 16 elementów Peltiera kontrolujących temperaturę, co umożliwia wyjątkową jednorodność ±0,2 °C Prosty w
  • użyciu: Wyraźny wyświetlacz TFT i intuicyjny ekran dotykowy
  • Kontrola danych: Do 4×USB, 1×ethernet (MS Windows®, Linux), zdalne sterowanie i monitorowanie za pomocą oprogramowania komputerowego, sygnały dźwiękowe MP3, połączenia użytkowników przez e-mail
Wyposażone w proste w obsłudze oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania i monitorowania urządzeń oraz tworzenia protokołów PCR na komputerze.
Technologia FlexGradient (opcja dostępna dla UNO i Doppio): Temperatura każdego z 8 dołków jest kontrolowana indywidualnie, wybór pomiędzy dokładnym gradientem liniowym (odpowiedni do optymalizacji PCR) lub niezależną kontrolą poszczególnych linii (odpowiedni do stosowania z różnymi parami primerów/starterów w tej samej reakcji).
Narzędzia systemowe za naciśnięciem jednego przycisku: Programowanie graficzne lub tabelaryczne, 'Global Program Ramp', 'Gradient Control', 'Tube Control', tryb emulacji, pomoc online, funkcja 'Quickstart' i 'Power Fail Denaturation' do automatycznego uruchomienia po awarii zasilania.
Pilot zdalnego sterowania: Najnowocześniejsza technologia z oprogramowaniem VWR 'PCR Cycler Master Software'; pozwala na otrzymywanie powiadomień e-mailem lub korzystanie z systemowego odtwarzacza MP3.
Tryb emulacji: Do łatwego transferu protokołów PCR.
Zaprojektowany i wyprodukowany w Niemczech zgodnie z normą ISO 9001, skalibrowany zgodnie ze standardami NIST, wsparty ponad 20-letnim doświadczeniem i wiedzą na temat termocyklerów.