Drukuj
System mopujący Clino® ze specjalnymi mopami do czyszczenia pomieszczeń czystych
Dostawca: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3500902 2700266 2700268
141-1039EA 1040 PLN
141-1039 141-1034 141-1035
System mopujący Clino® ze specjalnymi mopami do czyszczenia pomieszczeń czystych
Mopy
Mops made from 100% polyester microfibre yarn (0,5 De)
  • Suitable for cleaning and disinfection of GMP areas
  • Maximum efficiency due to incorporated microfibres
  • Washable and autoclavable (up to 50 treatment cycles)
  • For flat wringer Ringo CR