Drukuj
Sonda termometryczna, TPN
Dostawca: EBRO
1341-0646 1343-1005 1341-1000 1341-0800 1343-0800
EBRO1341-0646EA 480 PLN
EBRO1341-0646 620-0232 EBRO1341-1000 EBRO1341-0800 EBRO1343-0800
Sonda termometryczna, TPN
Czujniki temperatury
The flexible thermal wire probes are used to measure air, oven and glass temperatures.