Drukuj
Wkładki do rękawic, Puri Palm Fit
Dostawca: PURITECH
PFG500-S PFG500-M PFG500-L PFG500-XL PFG500-XXL PFG500-XS
112-4184EA 270 PLN
112-4184 112-4183 112-4182 112-4185 112-4187 112-4186
Wkładki do rękawic, Puri Palm Fit
Rękawice
Te wkładki rękawic wykonane w 100% z miękkiego nylonu z powłoką PU na dłoni są idealne do przenoszenia małych elementów.
  • Bezszwowa wkładka
  • Ręcznie dostosowane do doskonałego dopasowania
  • Doskonała zręczność i wysoka chłonność
Mogą być stosowane do lekkich prac montażowych, konserwacyjnych lub mikromechanicznych oraz do przetwarzania farmaceutycznego.
Grubość powłoki : 0,1 mm.