Drukuj
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, PS, z rurką zanurzeniową, Corning
Dostawca: Corning
11681 11680 11650 11651 11655 11656 11666 11665
CORN11681EA 4750 PLN
CORN11681 CORN11680 CORN11650 CORN11651 CORN11655 CORN11656 CORN11666 CORN11665
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, PS, z rurką zanurzeniową, Corning
Butelki i butle Butle plastikowe
Polistyren, przezroczysty z zakrętką z HDPE.
  • Łatwe aseptyczne przenoszenie cieczy
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
Sterylne, podwójnie zapakowane i wstępnie zmontowane. Wstępnie zmontowane pokrywy transferowe mają dwa porty. Jeden port kończy się filtrem 0,2 µm. Drugi port to elastyczna rura z możliwością zgrzewania, zakończona męskim złączem MPC lub męskim złączem Luer Lock.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904