Drukuj
Wkładki do rękawic, Puri ESD Liner Fit
Dostawca: PURITECH
IG510ESD/M_U IG510ESD/S IG510ESD/L IG510ESD/XL IG510ESD/XXL
PURTIG510ESD/M_UEA 1460 PLN
PURTIG510ESD/M_U PURTIG510ESD/S PURTIG510ESD/L PURTIG510ESD/XL PURTIG510ESD/XXL
Wkładki do rękawic, Puri ESD Liner Fit
Rękawice
Te wkładki rękawic wykonane w 100% z miękkiego nylonu z węglem są idealne do pracy z elektroniką.
  • Ręcznie dostosowane do doskonałego dopasowania
  • Doskonała zręczność
  • Mankiet oznaczony kolorem oznacza rozmiar
  • Chroni ludzi i produkty przed elektrycznością statyczną
Używane jako wkładki do rękawic nadają się do pomieszczeń cleanroom.
Colour: White