Drukuj
Wkładki do rękawic, Puri Liner Fit
Dostawca: PURITECH
IG510-S IG510-L IG510-M IG510-XL IG500-L IG510-XL10CM IG510-M10CM IG510XXL IG500-M IG500-XL IG500-S IG510SINDPACKE IG510MINDPACKE IG510LINDPACKE IG510XLINDPACK IG510XXLINDPAC IG510-L10CM IG510-XXL10CM
112-6584EA 775 PLN
112-6584 112-6580 112-6582 112-6585 112-6576 112-6586 112-6583 PURTIG510XXL 112-6577 112-6579 112-6578 PURTIG510SINDPACKE PURTIG510MINDPACKE PURTIG510LINDPACKE PURTIG510XLINDPACK PURTIG510XXLINDPAC 112-6581 112-6587
Wkładki do rękawic, Puri Liner Fit
Rękawice
Te wkładki rękawic wykonane w 100% z miękkiej tkaniny nylonowej są idealne do przenoszenia elektroniki. Gdy są używane jako rękawice wewnętrzne, nadają się również do pomieszczeń czystych.
  • Specjalnie dopasowane do dłoni
  • Doskonała sprawność manualna
  • Wysoka chłonność
  • Kolor mankietu wskazuje rozmiar
  • Dostępny z wyjątkowo długim mankietem dla dodatkowej ochrony
Waga: 16 - 19 g/m²
Weight: 16 - 19 g/m²
Colour: White