Drukuj
Kolby miarowe, kształt trapezowy, klasa A, niebieskie oznaczenia, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
936403 936404 936407 936406
BRND936403EA 326 PLN
BRND936403 BRND936404 BRND936407 BRND936406
Kolby miarowe, kształt trapezowy, klasa A, niebieskie oznaczenia, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3,3 z korkiem PP lub szklanym.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i napisy emaliowane na niebiesko o wysokim kontraście
  • Oznaczenie DE-M
  • Idywidualne certyfikowany, zawiera indywidualny certyfikat
* Szeroka szyja
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042