Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Dostawca: Brand
2.37053 2.37052 2.37051 2.37049 2.37050
BRND2.37053EA 262 PLN
BRND2.37053 BRND2.37052 BRND2.37051 BRND2.37049 BRND2.37050
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, z koralikową obwódką.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Oznaczenia i napisy emaliowane na niebiesko o wysokim kontraście
  • Oznaczenie DE-M
  • Całkowite zamówienie z jednej partii, dostarczane z certyfikatem partii
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042