Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, bursztynowe oznaczenia, BLAUBRAND® ETERNA
Dostawca: Brand
2.36853 2.36845 2.36851 2.36843 2.36838 2.36848 2.36850 2.36854 2.36842 2.36852 2.36849 2.36847 2.36846
BRND2.36853EA 319 PLN
BRND2.36853 BRND2.36845 BRND2.36851 BRND2.36843 BRND2.36838 BRND2.36848 BRND2.36850 BRND2.36854 BRND2.36842 BRND2.36852 BRND2.36849 BRND2.36847 BRND2.36846
Kolby miarowe, klasa A, bursztynowe oznaczenia, BLAUBRAND® ETERNA
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem PP.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i napisy emaliowane na brązowo (ETERNA)
  • Całkowite zamówienie z jednej partii, dostarczane z certyfikatem partii
*Szeroka szyja
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042
Informacje do zamówienia: Dostarczony z numerem serii i dołączonym jednym certyfikatem serii na jednostkę opakowania producenta. Na żądanie dostępny również z indywidualnym certyfikatem lub certyfikatem kalibracji DAkkS.