Drukuj
Suchy termostat blokowy do kuwet, LT 200
Dostawca: Hach
LTV0829910002 LTV0829921002 LTV0829951002 LTV0829923002
705-2044EA 8390 PLN
705-2044 705-0856 705-0902 705-0901
Suchy termostat blokowy do kuwet, LT 200
Bloki grzewcze Bloki grzejne, cyfrowe
Mineralzizacja powinna być przeprowadzana w ściśle określonych warunkach temperatury i czasu. Dlatego termostat LT 200 to doskonałe uzupełnienie systemu testowego kuwet Lange. Dwa oddzielnie sterowane bloki grzewcze pozwalają kuwetom i reaktorom do mineralizacji, w identycznych lub różnych temperaturach i ustawieniach czasu. LT 200 ma zegar cyfrowy z automatycznym wyłączaniem i sygnałem dźwiękowym. Dwie przeźroczyste pokrywk stanowią ochronę przed zachlapaniem podczas ogrzewania. Zintegrowana funkcja przekroczenia zadanej temperatury zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.
  • Zaprogranmowany dla wszystkich standardowych mineralizacji oraz z możliwością programowania przez użytkowników własnych programów
  • Wstępnie zaprogramowany dla 40, 100 oraz 148 °C. Uzytkownik ma możliwość wyboru zakresu 37 to 148 °C i czasu od 1 do 480 minut
  • Wskaźnik temperatury od 20 do 148 °C w 10 minut
  • Doskonała powtarzalność ze względu na bardzo dobrą stabilnością temperatury
  • Prosty w użyciu z dużym, czytelnym wyświetlaczem , łatwość obsługi jedna krzywa kalibracji dla standardowych mineralizacji
Dodatkowe informacje: Informacja o dostawie: Dostarczany w różnych konfiguracjach, proszę zerknąć poniżej.