Drukuj
Pipety jednokanałowe, zmienna objętość
Dostawca: Hach
BBP065 BBP078
HACHBBP065EA 3450 PLN
HACHBBP065 HACHBBP078
Pipety jednokanałowe, zmienna objętość
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
Te tłokowe pipety są poręcznymi, uniwersalnymi pipetami do przenoszenia precyzyjnych objętości cieczy. Działają na zasadzie "wypierania powietrza", z wykorzystaniem jednorazowych końcówek. Objętość, która ma być odpipetowana, przedstawiono na ekranie uchwytu pipety.
  • Wyposażone w mechaniczny system wyrzutnika końcówek , zapobiegający zanieczyszczeniu
  • Pipeta jest obsługiwana za pomocą przycisku na końcu uchwytu
  • Fabrycznie skalibrowana; ponowna kalibracja nie jest potrzebna do rutynowego stosowania