żel krzemionkowy 60, irregular 60 - 200 µm chromatografia typu flash
Dostawca: VWR Chemicals
84893.320EA
594
PLN
84893.320
84893.290
84893.460
84893.360
żel krzemionkowy 60, irregular 60 - 200 µm chromatografia typu flash
żel krzemionkowy
Formuła:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Temp. Wrzenia: 2230 °C Temp. topnienia: >1600 °C |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 REACH: 01-2119379499-16 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Bulk density (tapped) | 460 - 550 g/l |
pH (5 %) | 6.5 - 7.5 |
Loss on drying (160°C; 15 min) | 2.0 - 4.0 % |
Particle size ( |
Max. 5 % |
Particle size ( |
Max. 5 % |