Drukuj
Potassium 1000 mg/l w water pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Dostawca: VWR Chemicals
84990.180EA 332 PLN
84990.180 84990.260
Potassium 1000 mg/l w water pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Standardy Wzorce kationowe Potassium Standards
Certyfikaty: Traceable to NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities. Supplied with Certificate of Analysis.