Ammonium 1000 mg/l w water pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Dostawca: VWR Chemicals
84952.180EA
200
PLN
84952.180
84952.260
Ammonium 1000 mg/l w water pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Standardy
Wzorce kationowe
Wzorce amonowe
Certyfikaty: Traceable to NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities. Supplied with Certificate of Analysis.