Drukuj
Rękawice odporne na zimno, ActivArmr® 78-102 / 78-202
Dostawca: Ansell
78-103/9 78-202/7 78-202/9 78-203/7 78-203/9 78-102/7 78-102/9 78-103/7
112-4967EA 275 PLN
112-4967 112-4996 112-4997 112-4998 112-4999 112-4964 112-4965 112-4966
Rękawice odporne na zimno, ActivArmr® 78-102 / 78-202
Rękawice
Te dziane rękawice akrylowe / spandeksowe zapewniają bardzo dobrą izolację termiczną. Są one dostępne z lub bez nakropienia z PCV na dłoni.
  • Modele z mikronakropieniem na dłoni są doskonałe do zastosowań, w których wymagany jest dodatkowy uchwyt
  • Mogą być stosowane jako wkładki do rękawic odpornymi na płyny lub rękawicami antyprzecięciowymi
  • Bez lateksu: Bez ryzyka alergii typu 1
Idealne do bardzo szerokiej gamy zastosowań w przetwórstwie żywności (magazyny, obsługa produktów mrożonych, transport).
Gauge: 10
Colour: Blue
78-102/78-103: EN 388 (113X), EN 511 (010), Cat. II 78-202/78-203: EN 388 (313X), EN 511 (010), Cat. II Food contact approved
Certyfikaty: 78-102/78-103: EN 388:2016 (113XB), EN 511 (010), Kat. II
78-202/78-203: EN 388:2016 (313XB), EN 511 (010), Kat. II
Dopuszczone do kontaktu z żywnością
Sposób pakowania: 78-102/78-202: 1 para w worku.
78-103/78-203: 12 par w worku.