Drukuj
Rękawice chemoodporne, AlphaTec® 62-401
Dostawca: Ansell
62-401/11 62-401/9 62-401/7 62-401/8 62-401/10
112-4226EA 451 PLN
112-4226 112-4229 112-4227 112-4228 112-4225
Rękawice chemoodporne, AlphaTec® 62-401
Rękawice
Ta rękawica składa się z bawełnianej dzianiny z nietkanej, lateksowej powłoki z naturalnej gumy. Rękawica zapewnia ochronę chemiczną i doskonałą izolację termiczną w warunkach gorących (do 250 °C) lub zimnych (do −20 °C).
  • Bardzo dobra elastyczność
  • Marszczone wykończenie zapewnia dobrą przyczepność do przedmiotów
  • Długi mankiet zapewnia dodatkową ochronę
Idealne do stosowania w hodowli ostryg, przetwórstwie ryb, śliskich obróbek tworzyw sztucznych, zbieraniu odpadów i obsłudze materiałów budowlanych.
Thickness: 1,35 mm
Colour: Blue
EN 374 (AKL), EN 388 (3231), EN 407 (02XXXX), EN 511 (011); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type A (AKLMPT), EN 388:2016 (3131B), EN 407 (02XXXX), EN 511 (011); Kat. III
Dopuszczone do kontaktu z żywnością