Drukuj
Rękawice przemysłowe, AlphaTec® 62-201
Dostawca: Ansell
62-201/7 62-201/11 62-201/8 62-201/9 62-201/10
112-6434EA 524 PLN
112-6434 112-6433 112-6435 112-6436 112-6432
Rękawice przemysłowe, AlphaTec® 62-201
Rękawice
Te lateksowe rękawice z naturalnej gumy z bezszwową nylonową wyściółką zapewniają wysoką elastyczność i doskonały poziom zręczności.
  • Bardzo dobra odporność na ścieranie i rozdarcie
  • Umożliwia ciepło kontaktowe do 100 °C
  • Gładki koniec
Idealny do przetwórstwa spożywczego i przeładunku, i czyszczenia , gdzie ludzie mają kontakt z detergentami i płynami czyszczącymi.
Thickness: 1,20 mm
Colour: Blue
EN 374 (AKL), EN 388 (3131), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 0,65 Food contact approved
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ A (AKLMPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3131A), EN 407 (X1XXXX), Kat. III; AQL 0,65
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością