Drukuj
Systemy wody ultraczystej, Barnstead™ Smart2Pure™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
50129688 50129845 50129885 50129887 50129890 50157872 50157873 50157877 50157882
171-1033EA 43790 PLN
171-1033 171-1034 171-1028 171-1035 171-1029 171-1295 171-0993 171-0994 171-0995
Systemy wody ultraczystej, Barnstead™ Smart2Pure™
Systemy oczyszczania wody Systemy czystej i ultra czystej wody
System Barnstead Smart2Pure to kompaktowy system, który produkuję wodę typu I i II ASTM, z wody wodociągowej. Produkuje od 3 do 6 litrów wody ultraczystej na godzinę.
  • Zatwierdzony filtr końcowy 0,2 µM może być autoklawowany do 5 razy
  • UV-Oxidation redukuje związki organiczne w wodzie do bardzo niskich poziomów, a także mikroorganizmy i ich metabolity (tylko w systemach UV)
  • Wewnętrzny ultrafiltr (UF) jest przepłukiwany automatycznie i ma dużą powierzchnię, aby zapewnić najwyższą retencję endotoksyn i nukleaz (tylko w systemach UF)
  • Dozowanie jest łatwe i zapewnia przepływ o zmiennej prędkości
  • Wyświetlacz można przechylać w celu uzyskania optymalnego odczytu
  • Oszczędność miejsca: Można postawić na ławce lub zamontować na ścianie
Systemy Smart2Pure 3 i 6 posiadają wbudowany zbiornik o pojemności 6 l do przechowywania wody typu II. System Smart2Pure 12 można połączyć ze zbiornikiem o pojemności 30 lub 60 l, aby zwiększyć pojemność przechowywania wody.
Oczyszczanie wody przebiega dzięki niezależnym wkładom z szybkozłączką Aquastop do szybkiej wymiany:
- Moduł 1 oferuje połączenie obróbki wstępnej i membrany odwróconej osmozy
- Moduł 2 zawiera wkład z wysokiej jakości ultraczystą żywicą zapewniającą stałą czystość i długą żywotność wkładu
Idealny do zastosowań w biologii molekularnej, mikrobiologii i chemii analitycznej.
Dodatkowe informacje: Systemy zawierają wkład RO do obróbki wstępnej, wkład do oczyszczania ultraczystego, sterylny filtr 0,2 µM oraz lampę UV i/lub filtr UF. Wersja o wydajności 3 i 6 l/h zawiera również wewnętrzny zbiornik o pojemności 6 l z filtrem odpowietrzającym.
Systemy Smart2Pure™ Pro to kompletne systemy ze zbiornikiem o pojemności 30 lub 60 l.