Drukuj
Olejarka kroplowa, LDPE, z długą końcówką
Dostawca: SEMADENI
1102 1103
SEMA1102EA 53.5 PLN
SEMA1102 SEMA1103
Olejarka kroplowa, LDPE, z długą końcówką
Butelki i butle Kroplomierze
LDPE, półprzezroczysty.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na temperaturę do +80 ° C
  • Łatwa obsługa
Z cylindryczną końcówką 70 mm (HDPE) i czerwoną nakrętką.