Drukuj
Strzykawki do cewników
Dostawca: SEMADENI
6188 6187
SEMA6188EA 1220 PLN
SEMA6188 SEMA6187
Strzykawki do cewników
Strzykawki i igły Strzykawki medyczne
These catheter syringes have a PP barrel with silicone rubber piston.
  • Can be uesd as suction and irrigation syringes
  • Also used in technical purposes for pastes, glues and more
These syringes are gas sterilisable.
Sposób pakowania: Individually packed.