Drukuj
Butle do mycia gazem, z głowicą, BOLA
Dostawca: Bohlender
N1662-44 N1662-14 N1662-24 N1662-34
BOHLN1662-44EA 925 PLN
BOHLN1662-44 BOHLN1662-14 BOHLN1662-24 BOHLN1662-34
Butle do mycia gazem, z głowicą, BOLA
Butelki i butle Płuczki gazowe
Przezroczyste szkło borokrzemowe 3.3 butelki z rurką wlotową FEP.
  • Odporny chemicznie
  • Odporność na temperaturę od -200 do + 250 ° C
Szkło zgodne z wymaganiami USP Type I i ASTM E438, Type I, Class A.