Drukuj
Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką i zakrętką, Corning®
Dostawca: Corning
4985P-1L 4985P-500 4985P-250
CORN4985P-1LEA 329 PLN
CORN4985P-1L CORN4985P-500 CORN4985P-250
Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką i zakrętką, Corning®
Kolby Kolby Erlenmeyera
PP, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
Z niebieską, łatwą do odczytania podziałką. Autoklawowalne. Kolby wyposażone w korek i mogą być również uszczelnione standardowymi szlifowanymi korkami polipropylenowymi.