Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Thermaseal™ 70
Dostawca: Texwipe
TX2079 TX2074
TEXWTX2079EA 283 PLN
TEXWTX2079 TEXWTX2074
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Thermaseal™ 70
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Te ściereczki z poliestru o podwyższonej wytrzymałości nadają się do uniwersalnego czyszczenia w krytycznych pomieszczeniach czystych.
  • Thermally sealed edges for advanced particle and fiber control
  • 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric
  • Low in particles and ions
  • Superior absorbency, wiping efficiency and abrasion resistance
Idealne do wycierania wnętrza narzędzi procesowych i urządzeń medycznych w środowisku cleanroom klasy 3 - 6.
Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach cleanroom klasy 1, ISO 3, M 1.5 i wyższych.
Kolor : Biały
Sposób pakowania: Opakowanie cleanroom odporne rozpuszczalniki Bag-Within-A-Bag® Prane i pakowane w środowisku cleanroom o klasie ISO 4.