Drukuj
Wysokotemperaturowe taśmy do pomieszczeń czystych
Dostawca: ULTRATAPE
0156BZ038-P3S 0156BZ075-P3SU
UTAP0156BZ038-P3SEA 188 PLN
UTAP0156BZ038-P3S UTAP0156BZ075-P3SU
Wysokotemperaturowe taśmy do pomieszczeń czystych
Taśmy
These high temperature cleanroom tapes are made of polyimide with silicone adhesive.
  • Removes without adhesive residue
  • Resistant to tearing and punctures
  • For use in cleanroom
Length: 32,9 m
Colour: Bronze