Drukuj
Papier samoprzylepny do pomieszczeń czystych, EcoBond
Dostawca: BERKSHIRE
ECO85A4BL ECO85A4WH
818-0286EA 295 PLN
818-0286 818-0287
Papier samoprzylepny do pomieszczeń czystych, EcoBond
Artykuły papiernicze
EcoBond® is a recyclable version of BCR® cleanroom bond paper. EcoBond® is a made from cellulose and is recommended for use in the ISO Class 3 to 7 cleanrooms.
  • Low in particles and fibres
  • Double-packed for cleanliness
  • Recyclable
  • Smooth surfaces reduce particle contamination