Drukuj
Mini pompa rozpuszczalnika do butelek
Dostawca: BURKLE
5603-4000 9990-9139
223-0104EA 2980 PLN
223-0104 223-0108
Mini pompa rozpuszczalnika do butelek
Pompy Pompy do beczek
The Mini solvent pump is a high quality hand pump for small containers such as bottles, canisters and tanks up to about five litres. For reliable filling and dosing of solvents and readily flammable liquids.
  • Wszystkie części pompy w kontakcie z medium wykonane są z wysokiej jakości materiałów: PTFE i stali nierdzewnej (1.4301, 1.4404), które posiadają doskonałą odporność chemiczną
  • Pompa Mini nadaje się do stosowania z płynami o wysokiej czystości i łatwopalnymi, takie jak aceton, izopropanol, etanol i metanol, itp
  • Elastyczny wąż PTFE, który doprowadza płyn z pojemnika może być skrócony do dowolnej długości, co zapewnia idealne dopasowanie do wielkości pojemnika
  • Pompa rozpuszczalnika pozwala na przelewanie z szerokiego zakresu wielkości opakowań
The hand pump works according to the excess pressure principle. An excess pressure is built up in the container with the pump ball, forcing the liquid outward. In this way only the hose, pumping tube and discharge come in contact with the liquid being filled. To ensure safety, a pressure relief valve protects the solvent pump against excessive pressure build-up, for example due to sunshine.
The self-closing discharge (with auto-stop function) ensures absolutely precise filling with no dripping at all. Dosing is even easy in very small containers such as test tubes. A hose (int.Ø 6 mm) can optionally be fastened onto the discharge spout, making it possible to fill a container from a greater distance.
Complementary information: The grounding cable, included with delivery, can easily be connected to the solvent pump with a bunch plug, thus diverting electrostatic charges so that flammable media can be filled safely.
Uwaga: For use with the VWR® aluminium containers, please be aware that an adapter is needed (see accessories).