Drukuj
Rękawice do izolatorów, AlphaTec® lateksowe
Dostawca: Ansell
55-107/10 55-104/10 55-109/10 55-100/10 55-100/8 55-100/9 55-101/10 55-101/8 55-101/9 55-105/10 55-110/10
112-3447EA 974 PLN
112-3447 112-3441 112-3451 112-3431 112-3432 112-3433 112-3434 112-3435 112-3436 112-3443 112-3452
Rękawice do izolatorów, AlphaTec® lateksowe
Rękawice
Te rękawice ochronne jest wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego bez wewnętrznej podszewki. Zapewniają ochronę przed zagrożeniami chemicznymi i mechanicznymi, a także przed zagrożeniami biologicznymi. Do użytku w większości dostępnych komór rękawicowych cleanroom.
  • Wysoka odporność na większość kwasów, zasad, alkoholi, aldehydów i ketonów
  • Dobra odporność na rozdarcie
  • Zroszony mankiet ułatwia zakładanie
  • Szczelne
Idealny do badań chemicznych i medycznych, elektroniki, farmaceutyków, piaskowania i czyszczenia parą.
Colour: Natural
EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Thickness 0,51 mm: EN 388 (3010)
Thickness 0,76 mm: EN 388 (3121)
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type A (KLNOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL 0,65
Grubość 0,51 mm: EN 388:2016 (2020X)
Grubość 0,76 mm: EN 388:2016 (2121A)