Drukuj
Końcówki do pipet
Dostawca: Alpha Laboratories
LW6470 LW6365S LW6393S LW1154 LW6361 LW6471 LW1126 LW1136 LW6391 LW6360 LW6475S
ALPCLW6470EA 602 PLN
ALPCLW6470 ALPCLW6365S ALPCLW6393S ALPCLW1154 ALPCLW6361 ALPCLW6471 ALPCLW1126 ALPCLW1136 ALPCLW6391 ALPCLW6360 ALPCLW6475S
Końcówki do pipet
Końcówki do pipet
Te końcówki są produkowane z PP klasy medycznej w nowoczesnych zakładach produkcyjnych z rygorystyczną kontrolą jakości na każdym etapie.
  • Końcówki są testowane i certyfikowane pod kątem braku wykrywalnego ludzkiego DNA i wykrywalnych endotoksyn (pirogenów)
  • Końcówki są testowane i certyfikowane pod kątem braku metali ciężkich, wykrywalnej DNazy i RNazy
  • Z podziałką, aby wizualnie sprawdzić głośność
  • Odpowiedni dla wszystkich głównych marek pipetorów