Drukuj
Markery, sterylne, BioClean Permaflow™
Dostawca: Nitritex
S-BPFP-BL1 S-BPFP-RD1 S-BPFP-BK1
NITRS-BPFP-BL1EA 168 PLN
NITRS-BPFP-BL1 NITRS-BPFP-RD1 NITRS-BPFP-BK1
Markery, sterylne, BioClean Permaflow™
Markery, długopisy i grawery Markery permanentne
Długopisy BioClean Permaflow™ są przetwarzane w celu zapewnienia kompatybilności z klasą ISO 4 i UE GMP Grade A, a atrament z automatycznym uszczelnieniem zapobiega wysychaniu.
  • Odporne na wodę i blaknięcie
  • Szybkoschnące
  • Szybkoschnące
Sposób pakowania: Opakowanie: Dziesięć sztuk podwójnie pakowane