Drukuj
Końcówki do pipet, do cięcia żelu, Axygen
Dostawca: Corning
TGL-1140 TGL-1140-R TGL-1165-R TGL-1165
732-1409EA 460 PLN
732-1409 732-1410 732-1411 AXYGTGL-1165
Końcówki do pipet, do cięcia żelu, Axygen
Końcówki do pipet
Prostokątne końcówki do usuwania pasków z żeli agarozowych. Kompatybilny z pipetorem Axygen® AXYPET.
  • Bez RNase / DNazy
  • Eliminuje zanieczyszczenia krzyżowe
  • Łatwo usówa opaski z żeli agarozowych
  • Skala 2 i 5 µl do szybkiej kontroli objętości
  • Prostokątne końcówki tnące żelowe pasują do większości pipetorów o pojemności 1000 µl