Drukuj
Środek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, terralin® PAA
Dostawca: Schülke
SCUE126203EA 1060 PLN
SCUE126203
Środek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, terralin® PAA
Środki czystości Środki do dezynfekcji powierzchni
A two component formulation that generates active oxygen for cleaning and disinfection of surfaces and medical devices. Applications include targeted wiping disinfection and cleaning e.g. in the case of an outbreak.
  • Effective against bacteria, fungi, viruses and spores (incl. Clostridium) tuberculocidal, mycobactericidal
  • Very short contact time
  • Effective immediately upon preparation of 2% solution - typically add the contents of both bottles into 4 litres of water
Certyfikaty: Bactericidal EN 13727; Fungicidal EN 13624; Mycobactericidal EN 14348; Sporicidal EN 14347; Virucidal EN 14476.