Drukuj
Kwas mrówkowy 99, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aminic Acid, Methanoic acid
Nitrogen_filled
84865.260EA 846 PLN
84865.260 84865.290 84865.180
Kwas mrówkowy 99, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 100…101 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 8,2…8,4 °C
Gęstość: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) (0.1%) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) (0.1 %) Max. 0.5 ppm
Transmittance (225 nm) (0.1 %) Min. 20 %
Transmittance (235 nm) (0.1 %) Min. 50 %
Transmittance (240 nm) (0.1 %) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) (0.1 %) Min. 95 %
Transmittance (260 nm) (0.1 %) Min. 99 %
Suitability for LC-MS (0.1 %) Passes test