Drukuj
VWR®, Zestaw do czyszczenia wag i odważników
Dostawca: VWR
VWR®
611-2886EA 211 PLN
611-2886
VWR®, Zestaw do czyszczenia wag i odważników
Chusteczki Zestawy i wkłady do czyszczenia
Zestaw do czyszczenia zawiera szczotkę z gruszką do wydmuchiwania (szczotka do czyszczenia soczewek), bawełnianą ściereczkę oraz parę rękawic nitrylowych.
Sposób pakowania: W zamykanej plastikowej torbie.