Drukuj
Środki dezynfekujące, ClearKlens Cleansinald, sterylne
Dostawca: Diversey
100848254 100848253 7516429
DIVY100848254EA 1830 PLN
DIVY100848254 DIVY100848253 141-0893
Środki dezynfekujące, ClearKlens Cleansinald, sterylne
Środki czystości Środki do dezynfekcji powierzchni
Powierzchniowo czynny środek dezynfekcyjny na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych i alkiloamin.
  • Wersja sterylna filtrowanana filtrach 0,2 mikrometra (butelki 900ml) lub aseptycznie napełniona, pakowane w podwójne worki foliowe
  • Szerokie spektrum działania i właściwości myjące
  • Certyfikaty analizy i sterylności dostępne na życzenie
  • Kompatybilny z ClearKlens Tego® 2000, ClearKlens Tego® 2001, ClearKlens Bi-Spore i ClearKlens Oxifast w procesie rotacji
Certyfikaty: Certyfikaty: CEN 1276, CEN 1650 i CEN 13697
Uwaga: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Articles may not be available in all countries. Please contact your local Avantor office.